Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₈H₁₁F₅N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09879978 CAS Number: 941717-00-6 |