Stampa…
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-(dimethylamino)-α,α,α-trifluoro-3-picoline, 5-Amino-2-(dimethylamino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC32086-250MG PC32086-1G
APOSPC32086-250MGEA 466 EUR
APOSPC32086-250MG APOSPC32086-1G
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
N2,N2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Formula: C₈H₁₀F₃N₃
Peso molecolare: 205,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090020
CAS Number: 288247-16-5