Stampa…
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 717 EUR
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203991
CAS Number: 2707-64-4