Stampa…
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine, 6-[(2-Aminoethyl)amino]-5-chloro-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC31984-1G PC31984-5G
APOSPC31984-1GEA 43.7 EUR
APOSPC31984-1G APOSPC31984-5G
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-[(2-Aminoethyl)amino]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₉ClF₃N₃
Peso molecolare: 239,625 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099696
CAS Number: 219478-19-0