3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC31961-1G
PC31961-250MG
APOSPC31961-1GEA
604
EUR
APOSPC31961-1G
APOSPC31961-250MG
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(2-fluorophenyl)propanamide
Formula:
C₉H₉BrFNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00124372 CAS Number: 7661-09-8 |