Stampa…
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene-6-carboxylate, 4-Chloro-6-(ethoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC31857-1G PC31857-250MG
APOSPC31857-1GEA 384 EUR
APOSPC31857-1G APOSPC31857-250MG
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Peso molecolare: 303,664 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277503
CAS Number: 680211-86-3