Stampa…
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
PC31854-250MG PC31854-1G PC31854-5G
APOSPC31854-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC31854-250MG APOSPC31854-1G APOSPC31854-5G
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 310,498 g/mol
Punto di fusione: 67,5…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174293
CAS Number: 655235-61-3