Stampa…
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC31812-1G PC31812-5G
APOSPC31812-1GEA 114 EUR
APOSPC31812-1G APOSPC31812-5G
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇F₃N₂S
Peso molecolare: 232,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02089760
CAS Number: 650615-64-8