N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃₀H₂₄N·BF₄ Punto di fusione: 156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00960867 CAS Number: 66310-10-9 |