Stampa…
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC31716-1G PC31716-5G
APOSPC31716-1GEA 187 EUR
APOSPC31716-1G APOSPC31716-5G
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₅F₃N₂S
Peso molecolare: 194,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209107
CAS Number: 136547-20-1