Stampa…
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3157-1G PC3157-500MG
APOSPC3157-1GEA 695 EUR
APOSPC3157-1G APOSPC3157-500MG
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₈FNO
Peso molecolare: 189,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056193
CAS Number: 893612-64-1
UN: 3261
ADR: 8,III