Stampa…
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31505-1G PC31505-250MG PC31505-5G
APOSPC31505-1GEA 161 EUR
APOSPC31505-1G APOSPC31505-250MG APOSPC31505-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline
Formula: C₁₃H₁₁ClFNS
Peso molecolare: 267,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052213
CAS Number: 646989-63-1