4-Chloro-2-[(4-chlorophenyl)sulphonyl]-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₈Cl₂F₃NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00119596 CAS Number: 634187-71-6 |