Stampa…
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31430-1G PC31430-5G PC31430-10G
APOSPC31430-1GEA 58 EUR
APOSPC31430-1G APOSPC31430-5G APOSPC31430-10G
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇FO₃
Punto di fusione: 116…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677682
CAS Number: 306934-87-2