Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
PC31425-1G PC31425-250MG PC31425-5G
APOSPC31425-1GEA 372 EUR
APOSPC31425-1G APOSPC31425-250MG APOSPC31425-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,107 g/mol
Punto di ebollizione: 60 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02677717
CAS Number: 306935-03-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III