Stampa…
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 39.3 EUR
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204082
CAS Number: 712-52-7