Stampa…
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3132FB-25G PC3132FB-5G
APOSPC3132FB-25GEA 611 EUR
APOSPC3132FB-25G APOSPC3132FB-5G
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide
Formula: C₁₀H₈F₁₂O₂
Punto di ebollizione: 97…98 °C (4 mm Hg)
Densità: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054696
CAS Number: 799-34-8