Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3124-1G PC3124-5G PC3124-25G PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA 87 EUR
APOSPC3124-1G APOSPC3124-5G APOSPC3124-25G APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973759
CAS Number: 200956-14-5