Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3121-1G PC3121-5G
APOSPC3121-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3121-1G APOSPC3121-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778431
CAS Number: 200956-13-4