Stampa…
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₉F₃N₂O
Peso molecolare: 218,176 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018052
CAS Number: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III