Stampa…
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)ethenylamine, N,N-Dimethyl-2-(trifluoroacetyl)vinylamine
PC31140-1G PC31140-5G
APOSPC31140-1GEA 164 EUR
APOSPC31140-1G APOSPC31140-5G
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formula: C₆H₈F₃NO
Peso molecolare: 167,129 g/mol
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00764476
CAS Number: 142503-25-1