Stampa…
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC31134-1G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 187 EUR
APOSPC31134-1G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 258,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312037
CAS Number: 445-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III