Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC31080-1G
PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA
78.3
EUR
APOSPC31080-1G
APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈F₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32066750 CAS Number: 2379918-41-7 |