Stampa…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC30856-1G PC30856-250MG PC30856-5G
APOSPC30856-1GEA 524 EUR
APOSPC30856-1G APOSPC30856-250MG APOSPC30856-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄F₅NO
Peso molecolare: 213,105 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28790983
CAS Number: 1806353-36-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III