3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC3073-250MG
PC3073-5G
PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA
174
EUR
APOSPC3073-250MG
APOSPC3073-5G
APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula:
C₉H₇BrF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09259003 CAS Number: 443914-96-3 UN: 1759 ADR: 8,III |