Stampa…
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 411 EUR
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₀F₆O₃
Peso molecolare: 316,196 g/mol
Punto di fusione: 90…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042271
CAS Number: 76784-40-2