Stampa…
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC305016-250MG PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA 111 EUR
APOSPC305016-250MG APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 219,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036154
CAS Number: 29241-63-2