Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 592 EUR
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₈F₃N
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441525
CAS Number: 57631-04-6