3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₇F₃N₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103316 CAS Number: 928779-95-7 |