Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303613-1G PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA 511 EUR
APOSPC303613-1G APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃ClF₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32689357
CAS Number: 2385608-20-6