Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303609-1G PC303609-5G
APOSPC303609-1GEA 430 EUR
APOSPC303609-1G APOSPC303609-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28746059
CAS Number: 1219948-33-0