Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303608-1G PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA 384 EUR
APOSPC303608-1G APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640181
CAS Number: 2383004-77-9