Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 350 EUR
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇BrF₃NO
Peso molecolare: 282,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640180
CAS Number: 2386432-21-7