Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 315 EUR
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₅BrClF₃O
Peso molecolare: 301,488 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640179
CAS Number: 2383663-22-5