3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303605-1G
PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA
280
EUR
APOSPC303605-1G
APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ Peso molecolare: 283,042 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640178 CAS Number: 2324179-05-5 |