Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303604-1G PC303604-5G
APOSPC303604-1GEA 430 EUR
APOSPC303604-1G APOSPC303604-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640177
CAS Number: 2383901-89-9