Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 396 EUR
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇BrF₃N
Peso molecolare: 278,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640175
CAS Number: 2384884-96-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III