Stampa…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303599-1G PC303599-5G
APOSPC303599-1GEA 308 EUR
APOSPC303599-1G APOSPC303599-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆BrF₃O
Peso molecolare: 267,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640172
CAS Number: 2383384-91-4