Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303593-1G PC303593-5G
APOSPC303593-1GEA 315 EUR
APOSPC303593-1G APOSPC303593-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₅BrClF₃O
Peso molecolare: 301,488 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640167
CAS Number: 2385551-72-2