Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 308 EUR
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27942784
CAS Number: 1266728-50-0