Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303591-1G PC303591-5G
APOSPC303591-1GEA 431 EUR
APOSPC303591-1G APOSPC303591-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₉BrF₃N
Peso molecolare: 268,074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640166
CAS Number: 2385458-42-2