Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303590-1G PC303590-5G
APOSPC303590-1GEA 364 EUR
APOSPC303590-1G APOSPC303590-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640165
CAS Number: 2383520-58-7