Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303589-1G PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA 396 EUR
APOSPC303589-1G APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇BrF₃N
Peso molecolare: 278,068 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640164
CAS Number: 2384383-24-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III