Stampa…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303586-1G PC303586-5G
APOSPC303586-1GEA 280 EUR
APOSPC303586-1G APOSPC303586-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆BrF₃O
Peso molecolare: 267,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640162
CAS Number: 2384835-08-7