Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC303585-1G PC303585-5G
APOSPC303585-1GEA 373 EUR
APOSPC303585-1G APOSPC303585-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 274,466 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28734627
CAS Number: 1805577-17-6