Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC303583-1G PC303583-5G
APOSPC303583-1GEA 279 EUR
APOSPC303583-1G APOSPC303583-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄BrClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640160
CAS Number: 1344087-79-1