Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303582-1G PC303582-5G
APOSPC303582-1GEA 232 EUR
APOSPC303582-1G APOSPC303582-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂BrCl₂F₃O
Peso molecolare: 321,906 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640159
CAS Number: 2169633-17-2