3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC303580-1G
PC303580-5G
APOSPC303580-1GEA
419
EUR
APOSPC303580-1G
APOSPC303580-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₆BrClF₃N Peso molecolare: 288,492 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32640157 CAS Number: 2384850-52-4 |