Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC303579-1G PC303579-5G
APOSPC303579-1GEA 418 EUR
APOSPC303579-1G APOSPC303579-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅BrClF₃O₂
Peso molecolare: 317.487 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640156
CAS Number: 2090523-96-7