Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC303578-1G PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA 326 EUR
APOSPC303578-1G APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄BrClF₃N
Peso molecolare: 298,487 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32640155
CAS Number: 2090294-87-2